Print…
2-Aminofenol 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-1-hydroxy benzene, 2-Hydroxy aniline, 2-Hydroxyaniline, o-Aminophenol
OR40733-100G OR40733-500G
APOSOR40733-100GEA 82.8 EUR
APOSOR40733-100G APOSOR40733-500G
2-Aminofenol 99%
2-Aminofenol
Fórmula: C₆H₇NO
Ponto de Fusão: 170…175 °C
Ponto de Inflamação: 168 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007690
Número CAS: 95-55-6
EINECS: 202-431-1
UN: 2512
ADR: 6.1,III