Print…
(m-Acrylamidophenyl)boronic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Acrylamidophenylboronic acid, (3-Acrylamidophenyl)boronic acid
OR40723-1G OR40723-5G
APOSOR40723-1GEA 39.3 EUR
APOSOR40723-1G APOSOR40723-5G
(m-Acrylamidophenyl)boronic acid 95%
(m-Acrylamidophenyl)boronic acid
Fórmula: C₉H₁₀BNO₃
Ponto de Fusão: 148 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09025755
Número CAS: 99349-68-5