Print…
3-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR40700-1G OR40700-250MG
APOSOR40700-1GEA 248 EUR
APOSOR40700-1G APOSOR40700-250MG
3-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
3-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
Fórmula: C₅H₈Cl₂N₂
Peso Molecular: 167.04 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD15143224
Número CAS: 88529-80-0
UN: 3261
ADR: 8 III