Print…
4-Bromo-3-iodoanisole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR40681-1G OR40681-250MG OR40681-5G
APOSOR40681-1GEA 50.9 EUR
APOSOR40681-1G APOSOR40681-250MG APOSOR40681-5G
4-Bromo-3-iodoanisole 95%
4-Bromo-3-iodoanisole
Fórmula: C₇H₆BrIO
Ponto de ebulição: 124…126 °C/2mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00070743
Número CAS: 4897-68-1