1,5-Naphthyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Perigo
|
OR40671-1G
OR40671-25G
OR40671-5G
APOSOR40671-1GEA
0
EUR
APOSOR40671-1G
APOSOR40671-25G
APOSOR40671-5G
1,5-Naphthyridine
1,5-Naphthyridine
Fórmula:
C₈H₆N₂ Ponto de ebulição: 150…152 °C/54mmHg Ponto de Fusão: 69…75 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00039727 Número CAS: 254-79-5 |