Print…
6-Bromo-o-cresol 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-6-methylphenol
OR40668-25G OR40668-5G OR40668-100G
APOSOR40668-25GEA 241 EUR
APOSOR40668-25G APOSOR40668-5G APOSOR40668-100G
6-Bromo-o-cresol 96%
6-Bromo-o-cresol
Fórmula: C₇H₇BrO
Ponto de ebulição: 207…210 °C
Ponto de Fusão: 16,5 °C
Densidade: 1,51 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09907876
Número CAS: 13319-71-6