Print…
2-Bromo-5-iodophenol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR40667-1G OR40667-250MG OR40667-5G
APOSOR40667-1GEA 24.8 EUR
APOSOR40667-1G APOSOR40667-250MG APOSOR40667-5G
2-Bromo-5-iodophenol 97%
2-Bromo-5-iodophenol
Fórmula: C₆H₄BrIO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09907878
Número CAS: 932372-99-1