Print…
2,3-Xilenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,3-Dimethylphenol, 3-Hydroxy-2-xylene, 3-Hydroxy-o-xylene
OR40665-25G OR40665-5G OR40665-100G
APOSOR40665-25GEA 45.1 EUR
APOSOR40665-25G APOSOR40665-5G APOSOR40665-100G
2,3-Xilenol 98%
2,3-Xilenol
Fórmula: C₈H₁₀O
Ponto de ebulição: 216…218 °C
Ponto de Fusão: 70…76 °C
Ponto de Inflamação: 95 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002227
Número CAS: 526-75-0
EINECS: 208-395-3
UN: 2928
ADR: 6.1+8,II