Print…
Acrolein diethyl acetal 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Acrolein Acetal, 1,1-Diethoxy-2-propene, 3,3-Diethoxy-1-propene
OR40659-100G OR40659-250G OR40659-25G
APOSOR40659-100GEA 79.9 EUR
APOSOR40659-100G APOSOR40659-250G APOSOR40659-25G
Acrolein diethyl acetal 98%
Acrolein diethyl acetal
Fórmula: C₇H₁₄O₂
Ponto de ebulição: 120…125 °C
Densidade: 0,852 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 13 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009239
Número CAS: 3054-95-3
UN: 2374
ADR: 3,II