Print…
2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hemioxalate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR40657-1G OR40657-5G
APOSOR40657-1GEA 328 EUR
APOSOR40657-1G APOSOR40657-5G
2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hemioxalate 97%
2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hemioxalate
Fórmula: C₁₆H₂₈N₂O₆
Ponto de ebulição: 208,4 °C
Densidade: 1,048 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11035888
Número CAS: 1429056-28-9