Print…
2-(Dicyclohexylphosphino)-2',4',6'-triisopropyl-1,1'-biphenyl 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: XPhos, 2-(Dicyclohexylphosphino)-2',4',6'-tri-i-propyl-1,1'-biphenyl, 2-Dicyclohexylphosphino-2',4',6'-triisopropylbiphenyl
OR40651-5G OR40651-25G OR40651-100G
APOSOR40651-5GEA 21.9 EUR
APOSOR40651-5G APOSOR40651-25G APOSOR40651-100G
2-(Dicyclohexylphosphino)-2',4',6'-triisopropyl-1,1'-biphenyl 97%
2-(Dicyclohexylphosphino)-2',4',6'-triisopropyl-1,1'-biphenyl
Fórmula: C₃₃H₄₉P
Ponto de Fusão: 185…190 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04117682
Número CAS: 564483-18-7