Print…
trans-4-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR40634-25G OR40634-5G OR40634-100G
APOSOR40634-25GEA 36.4 EUR
APOSOR40634-25G APOSOR40634-5G APOSOR40634-100G
trans-4-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid
trans-4-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid
Fórmula: C₇H₁₂O₃
Ponto de Fusão: 145 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02093477
Número CAS: 3685-26-5