Print…
4,4'-Diphenoxybenzophenone 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR40624-100G OR40624-25G OR40624-5G
APOSOR40624-100GEA 0 EUR
APOSOR40624-100G APOSOR40624-25G APOSOR40624-5G
4,4'-Diphenoxybenzophenone 99%
4,4'-Diphenoxybenzophenone
Fórmula: C₂₅H₁₈O₃
Ponto de Fusão: 147…151 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00077969
Número CAS: 14984-21-5