Print…
Silicato de etilo (TEOS)
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Tetraethoxysilane
OR40615-100G OR40615-25G
APOSOR40615-100GEA 66.7 EUR
APOSOR40615-100G APOSOR40615-25G
Silicato de etilo (TEOS)
Silicato de etilo (TEOS)
Fórmula: Si(OC₂H₅)₄
Peso Molecular: 208.33 g/mol
Ponto de ebulição: 168 °C
Ponto de Fusão: -85.5
Densidade: 0.934 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 48 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009062
Número CAS: 78-10-4
EINECS: 201-083-8
UN: 1292
ADR: 3 III
Merck Index: 13,03882