Print…
4-Bromo-3-nitroaniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR40599-1G OR40599-5G
APOSOR40599-1GEA 21.9 EUR
APOSOR40599-1G APOSOR40599-5G
4-Bromo-3-nitroaniline 98%
4-Bromo-3-nitroaniline
Fórmula: C₆H₅BrN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01320678
Número CAS: 53324-38-2