Print…
Coronene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR40595-1G OR40595-250MG
APOSOR40595-1GEA 220 EUR
APOSOR40595-1G APOSOR40595-250MG
Coronene
Coronene
Fórmula: C₂₄H₁₂
Ponto de ebulição: 525 °C
Ponto de Fusão: 428 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004134
Número CAS: 191-07-1
EINECS: 205-881-7