Print…
(S)-(-)-3-Butyne-2-ol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: (S)-3-Butyn-2-ol, (S)-(-)-3-Hydroxy-1-butyne, (S)-(-)-But-3-yn-2-ol
OR40593-25G OR40593-5G
APOSOR40593-25GEA 306 EUR
APOSOR40593-25G APOSOR40593-5G
(S)-(-)-3-Butyne-2-ol 98%
(S)-(-)-3-Butyne-2-ol
Fórmula: C₄H₆O
Peso Molecular: 70.09 g/mol
Ponto de ebulição: 108…111 °C
Densidade: 0.88 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 26 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00190166
Número CAS: 2914-69-4
UN: 2929
ADR: 6.1+3 II