Print…
Dicyclohexyl(2',6'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-2-yl)phosphine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Dicyclohexylphosphino-2’,6’-dimethoxybiphenyl, SPhos, Dicyclohexyl(2',6'-dimethoxy-[1,1'-biphenyl]-2-yl)phosphine, 2-Dicyclohexylphosphino-2',6'-dimethoxybiphenyl, 2-Dicyclohexylphosphino-2',6'-dimethoxy-1,1'-biphenyl
OR40584-25G OR40584-5G OR40584-100G
APOSOR40584-25GEA 34.8 EUR
APOSOR40584-25G APOSOR40584-5G APOSOR40584-100G
Dicyclohexyl(2',6'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-2-yl)phosphine 98%
Dicyclohexyl(2',6'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-2-yl)phosphine
Usage subject to US Patents 6307087 and 6395916. This product is intended for research and development purposes only.
Fórmula: C₂₆H₃₅O₂P
Ponto de Fusão: 164…167 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05861611
Número CAS: 657408-07-6