Print…
2,5-Dichlorobenzoxazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,5-Dichlorobenzooxazole
OR40570-100G OR40570-25G
APOSOR40570-100GEA 156 EUR
APOSOR40570-100G APOSOR40570-25G
2,5-Dichlorobenzoxazole
2,5-Dichlorobenzoxazole
Fórmula: C₇H₃Cl₂NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09264312
Número CAS: 3621-81-6