Print…
1,3,6,8-Pyrenetetrasulphonic acidtetrasodium salt 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,3,6,8-Pyrenetetrasulphonic acid tetrasodium salt
OR40562-25G OR40562-100G OR40562-500G
APOSOR40562-25GEA 21.9 EUR
APOSOR40562-25G APOSOR40562-100G APOSOR40562-500G
1,3,6,8-Pyrenetetrasulphonic acidtetrasodium salt 98+%
1,3,6,8-Pyrenetetrasulphonic acidtetrasodium salt
Fórmula: C₁₆H₆Na₄O₁₂S₄
Peso Molecular: 610.411 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09263184
Número CAS: 59572-10-0