Print…
Methyl-4-hydroxy-3-iodobenzoate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl 4-hydroxy-3-iodobenzoate
OR40561-25G OR40561-100G
APOSOR40561-25GEA 55.1 EUR
APOSOR40561-25G APOSOR40561-100G
Methyl-4-hydroxy-3-iodobenzoate 98%
Methyl-4-hydroxy-3-iodobenzoate
Fórmula: C₈H₇IO₃
Ponto de Fusão: 155…159 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05664378
Número CAS: 15126-06-4