Print…
Ácido 2-Hidroxi-m-toluico
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,3-Cresotic acid, 2-Hydroxy-3-methylbenzoic acid, 3-Methylsalicylic acid
OR40556-1KG OR40556-500G OR40556-250G
APOSOR40556-1KGEA 125 EUR
APOSOR40556-1KG APOSOR40556-500G APOSOR40556-250G
Ácido 2-Hidroxi-m-toluico
Ácido 2-Hidroxi-m-toluico
Fórmula: C₈H₈O₃
Peso Molecular: 152.15 g/mol
Ponto de ebulição: 293
Ponto de Fusão: 163…167 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002448
Número CAS: 83-40-9
EINECS: 201-473-8
Merck Index: 13,02609