Print…
4-Amino-2-methylbenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Amino-o-toluic acid, 4-Amino-2-methylbenzoic Acid
OR40554-100G OR40554-25G OR40554-5G
APOSOR40554-100GEA 79.9 EUR
APOSOR40554-100G APOSOR40554-25G APOSOR40554-5G
4-Amino-2-methylbenzoic acid
4-Amino-2-methylbenzoic acid
Fórmula: C₈H₉NO₂
Ponto de Fusão: 160…165 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06656133
Número CAS: 2486-75-1