Print…
Ethyl-4-methylthiazole-5-carboxylate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR40519-25G OR40519-5G
APOSOR40519-25GEA 56.7 EUR
APOSOR40519-25G APOSOR40519-5G
Ethyl-4-methylthiazole-5-carboxylate 98%
Ethyl-4-methylthiazole-5-carboxylate
Fórmula: C₇H₉NO₂S
Ponto de ebulição: 215…233 °C
Ponto de Fusão: 27…28 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00626873
Número CAS: 20582-55-2