Print…
2-Amino-5-methoxypyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR40515-5G OR40515-1G OR40515-25G
APOSOR40515-5GEA 132 EUR
APOSOR40515-5G APOSOR40515-1G APOSOR40515-25G
2-Amino-5-methoxypyridine 97%
2-Amino-5-methoxypyridine
Fórmula: C₆H₈N₂O
Ponto de ebulição: 128…130 °C/10mmHg
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD07374873
Número CAS: 10167-97-2