Print…
3-Amino-5-methylpyridine-2-carboxylic acid amide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Amino-5-methylpyridine-2-carboxamide, 3-Amino-5-methylpicolinamide
OR40508-1G OR40508-250MG OR40508-5G
APOSOR40508-1GEA 145 EUR
APOSOR40508-1G APOSOR40508-250MG APOSOR40508-5G
3-Amino-5-methylpyridine-2-carboxylic acid amide
3-Amino-5-methylpyridine-2-carboxylic acid amide
Fórmula: C₇H₉N₃O
Peso Molecular: 151.17 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD15142820
Número CAS: 1208081-47-3