Print…
2-Amino-3-formylpyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-3-pyridinecarboxaldehyde, 2-Aminonicotinaldehyde, 2-Aminopyridine-3-carboxaldehyde
OR40471-25G OR40471-5G OR40471-1G
APOSOR40471-25GEA 77 EUR
APOSOR40471-25G APOSOR40471-5G APOSOR40471-1G
2-Amino-3-formylpyridine 98%
2-Amino-3-formylpyridine
Fórmula: C₆H₆N₂O
Ponto de Fusão: 98…102 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01830382
Número CAS: 7521-41-7