Print…
3-Oxocyclobutanecarboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR40464-25G OR40464-5G OR40464-100G
APOSOR40464-25GEA 58 EUR
APOSOR40464-25G APOSOR40464-5G APOSOR40464-100G
3-Oxocyclobutanecarboxylic acid 97%
3-Oxocyclobutanecarboxylic acid
Fórmula: C5H6O3
Ponto de Fusão: 69…70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00100900
Número CAS: 23761-23-1