Print…
α-Bromo-p-xylene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: alpha-Bromo-p-xylene, 4-Methylbenzyl bromide, 4-(Bromomethyl)toluene
OR40462-100G OR40462-25G OR40462-500G
APOSOR40462-100GEA 159 EUR
APOSOR40462-100G APOSOR40462-25G APOSOR40462-500G
α-Bromo-p-xylene 98%
α-Bromo-p-xylene
Fórmula: C₈H₉Br
Peso Molecular: 185.06 g/mol
Ponto de ebulição: 218…220 °C
Ponto de Fusão: 34…36 °C
Densidade: 1.324
Ponto de Inflamação: 98 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000181
Número CAS: 104-81-4
EINECS: 203-240-6
UN: 3417
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,10223