Print…
2-Amino-5-methylphenylboronic acid pinacol ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-5-methylphenyboronic acid, pinacol ester, 4-Methyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
OR40461-1G OR40461-250MG
APOSOR40461-1GEA 173 EUR
APOSOR40461-1G APOSOR40461-250MG
2-Amino-5-methylphenylboronic acid pinacol ester
2-Amino-5-methylphenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₃H₂₀BNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06795664
Número CAS: 948592-80-1