Print…
1-Bromo-4-ethynylbenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromophenylacetylene, 1-Ethynyl-4-bromobenzene, (4-Bromophenyl)acetylene, (4-Bromophenyl)ethyne
OR40459-25G OR40459-5G
APOSOR40459-25GEA 89.9 EUR
APOSOR40459-25G APOSOR40459-5G
1-Bromo-4-ethynylbenzene 98%
1-Bromo-4-ethynylbenzene
Fórmula: C₈H₅Br
Peso Molecular: 181.03 g/mol
Ponto de ebulição: 88…90 °C/16mmHg
Ponto de Fusão: 64…67 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00168822
Número CAS: 766-96-1
UN: 3077
ADR: 9+EHS III