Print…
3,4-Epoxy-1-butene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Butadiene monoxide
OR40458-25G OR40458-5G
APOSOR40458-25GEA 426 EUR
APOSOR40458-25G APOSOR40458-5G
3,4-Epoxy-1-butene 97%
3,4-Epoxy-1-butene
Fórmula: C₄H₆O
Peso Molecular: 70.09 g/mol
Ponto de ebulição: 65…66 °C
Ponto de Fusão: –135 °C
Densidade: 0.87 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: –50 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005149
Número CAS: 930-22-3
EINECS: 213-210-4
UN: 1993
ADR: 3 I