Print…
Methyl-2-aminoisonicotinate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Methyl 2-aminopyridine-4-carboxylate, Methyl 2-aminoisonicotinate
OR40455-25G OR40455-1G OR40455-5G
APOSOR40455-25GEA 60.9 EUR
APOSOR40455-25G APOSOR40455-1G APOSOR40455-5G
Methyl-2-aminoisonicotinate 98%
Methyl-2-aminoisonicotinate
Fórmula: C₇H₈N₂O₂
Peso Molecular: 152.15 g/mol
Ponto de Fusão: 144…148 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04039316
Número CAS: 6937-03-7