Print…
4,6-Dimethoxypyrimidine-2-carboxylic acid 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4045-1G OR4045-5G
APOSOR4045-1GEA 94.4 EUR
APOSOR4045-1G APOSOR4045-5G
4,6-Dimethoxypyrimidine-2-carboxylic acid 95+%
4,6-Dimethoxypyrimidine-2-carboxylic acid
Fórmula: C₇H₈N₂O₄
Ponto de Fusão: 156…158 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03645365
Número CAS: 128276-50-6