Print…
3-Hydroxy-2-pyrrolidinone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR40442-1G OR40442-250MG
APOSOR40442-1GEA 148 EUR
APOSOR40442-1G APOSOR40442-250MG
3-Hydroxy-2-pyrrolidinone
3-Hydroxy-2-pyrrolidinone
Fórmula: C₄H₇NO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09751256
Número CAS: 15166-68-4