Print…
4,6-Dimethoxypyrimidine-2-carboxylic acidethyl ester 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 4,6-dimethoxypyrimidine-2-carboxylate
OR4044-1G OR4044-250MG OR4044-5G
APOSOR4044-1GEA 62.5 EUR
APOSOR4044-1G APOSOR4044-250MG APOSOR4044-5G
4,6-Dimethoxypyrimidine-2-carboxylic acidethyl ester 95+%
4,6-Dimethoxypyrimidine-2-carboxylic acid ethyl ester
Fórmula: C₉H₁₂N₂O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03645366
Número CAS: 128276-49-3