Print…
2-Bromo-m-cresol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-3-methylphenol
OR40426-25G OR40426-5G OR40426-1G
APOSOR40426-25GEA 302 EUR
APOSOR40426-25G APOSOR40426-5G APOSOR40426-1G
2-Bromo-m-cresol 98%
2-Bromo-m-cresol
Fórmula: C₇H₇BrO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09991797
Número CAS: 22061-78-5