Print…
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) chloride dichloromethane complex
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Dichloro 1,1'-bis(diphenylphosphino)ferrocene palladium (II) dichloromethane, [1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) Dichloride Dichloromethane Adduct (1:1), Dichloro[1,1'-bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II), complex with dichloromethane, 1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene-palladium(II)dichloride dichloromethane adduct, 1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene-palladium(II)dichloride dichloromethane complex
OR40417-25G OR40417-1G OR40417-5G
APOSOR40417-25GEA 608 EUR
APOSOR40417-25G APOSOR40417-1G APOSOR40417-5G
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) chloride dichloromethane complex
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) chloride dichloromethane complex
Fórmula: C₃₅H₃₀Cl₄FeP₂Pd
Peso Molecular: 816.64 g/mol
Ponto de Fusão: 275…280 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00792899
Número CAS: 95464-05-4