Print…
5-Chloro-2-nitrobenzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR40411-10G OR40411-1G
APOSOR40411-10GEA 37.7 EUR
APOSOR40411-10G APOSOR40411-1G
5-Chloro-2-nitrobenzyl alcohol
5-Chloro-2-nitrobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₆ClNO₃
Ponto de Fusão: 77…82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007291
Número CAS: 73033-58-6
EINECS: 277-241-5