Print…
(2-Amino-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-5-(hydroxymethyl)-1,3-thiazole, (2-Aminothiazol-5-yl)methanol
OR40405-1G OR40405-250MG OR40405-5G
APOSOR40405-1GEA 227 EUR
APOSOR40405-1G APOSOR40405-250MG APOSOR40405-5G
(2-Amino-1,3-thiazol-5-yl)methanol
(2-Amino-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Fórmula: C₄H₆N₂OS
Ponto de ebulição: 340 °C/760mmHg
Ponto de Fusão: 102…103 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06203018
Número CAS: 131184-73-1