Print…
3-Amino-N,N-dimetilanilina 2 HCl
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: N1,N1-Dimethylbenzene-1,3-diamine dihydrochloride, N,N-Dimethyl-1,3-phenylenediamine dihydrochloride, N,N-Dimethyl-m-phenylenediamine dihydrochloride
OR40391-25G OR40391-5G
APOSOR40391-25GEA 258 EUR
APOSOR40391-25G APOSOR40391-5G
3-Amino-N,N-dimetilanilina 2 HCl
3-Amino-N,N-dimetilanilina 2 HCl
Fórmula: C₈H₁₄Cl₂N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012971
Número CAS: 3575-32-4