Print…
Ethyl-2-chloropyrimidine-5-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR40379-5G OR40379-1G OR40379-25G
APOSOR40379-5GEA 0 EUR
APOSOR40379-5G APOSOR40379-1G APOSOR40379-25G
Ethyl-2-chloropyrimidine-5-carboxylate
Ethyl-2-chloropyrimidine-5-carboxylate
Fórmula: C₇H₇ClN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09863164
Número CAS: 89793-12-4