Print…
3,6-Dichloropyridine-2-methanol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR40359-1G OR40359-5G
APOSOR40359-1GEA 94.4 EUR
APOSOR40359-1G APOSOR40359-5G
3,6-Dichloropyridine-2-methanol 95%
3,6-Dichloropyridine-2-methanol
Fórmula: C₆H₅Cl₂NO
Ponto de ebulição: 100…102 °C/0,2mmHg
Ponto de Fusão: 49…52 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13185536
Número CAS: 58804-10-7