Print…
Chloroformamidine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR40351-5G OR40351-1G
APOSOR40351-5GEA 0 EUR
APOSOR40351-5G APOSOR40351-1G
Chloroformamidine hydrochloride
Chloroformamidine hydrochloride
Fórmula: CH₄Cl₂N₂
Ponto de Fusão: 177 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00035527
Número CAS: 29671-92-9
UN: 1759
ADR: 8,III