Print…
3-Amino-5-chloro-2-methoxyphenylbenzenecarboxylate 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Amino-5-chloro-2-methoxyphenyl benzoate
OR40341-1G OR40341-500MG
APOSOR40341-1GEA 1070 EUR
APOSOR40341-1G APOSOR40341-500MG
3-Amino-5-chloro-2-methoxyphenylbenzenecarboxylate 95+%
3-Amino-5-chloro-2-methoxyphenylbenzenecarboxylate
Fórmula: C₁₄H₁₂ClNO₃
Ponto de Fusão: 144…145 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16622765
Número CAS: 1228182-63-5