Print…
Methyl-4-chloro-3-methoxy-5-nitrobenzenecarboxylate 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 4-chloro-3-methoxy-5-nitrobenzoate
OR40313-1G OR40313-5G OR40313-25G
APOSOR40313-1GEA 21.9 EUR
APOSOR40313-1G APOSOR40313-5G APOSOR40313-25G
Methyl-4-chloro-3-methoxy-5-nitrobenzenecarboxylate 95+%
Methyl-4-chloro-3-methoxy-5-nitrobenzenecarboxylate
Fórmula: C₉H₈ClNO₅
Peso Molecular: 245.62 g/mol
Ponto de Fusão: 103…105 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16140357
Número CAS: 63603-09-8