Print…
Methyl-2-(benzyloxy)-5-methoxy-3-nitrobenzenecarboxylate 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR40312-1G OR40312-500MG OR40312-5G
APOSOR40312-1GEA 0 EUR
APOSOR40312-1G APOSOR40312-500MG APOSOR40312-5G
Methyl-2-(benzyloxy)-5-methoxy-3-nitrobenzenecarboxylate 95+%
Methyl-2-(benzyloxy)-5-methoxy-3-nitrobenzenecarboxylate
Fórmula: C₁₆H₁₅NO₆
Ponto de Fusão: 76…78 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16140356
Número CAS: 1221792-98-8