Print…
N-tert-Butyl-4-boronobenzenesulphonamide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4030-1G OR4030-250MG OR4030-5G
APOSOR4030-1GEA 0 EUR
APOSOR4030-1G APOSOR4030-250MG APOSOR4030-5G
N-tert-Butyl-4-boronobenzenesulphonamide 97%
N-tert-Butyl-4-boronobenzenesulphonamide
Fórmula: C₁₀H₁₆BNO₄S
Ponto de Fusão: 128…132 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06659841
Número CAS: 208516-15-8