Print…
2-Hydroxy-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR40294-1G OR40294-250MG OR40294-5G
APOSOR40294-1GEA 0 EUR
APOSOR40294-1G APOSOR40294-250MG APOSOR40294-5G
2-Hydroxy-4-pyridineboronic acid pinacol ester
2-Hydroxy-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₁H₁₆BNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11223287
Número CAS: 1256358-90-3