Print…
Methyl-2-bromo-5-ethylthiazole-4-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR40280-1G OR40280-250MG
APOSOR40280-1GEA 69.6 EUR
APOSOR40280-1G APOSOR40280-250MG
Methyl-2-bromo-5-ethylthiazole-4-carboxylate
Methyl-2-bromo-5-ethylthiazole-4-carboxylate
Fórmula: C₇H₈BrNO₂S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11706992
Número CAS: 81569-46-2